Learn More
TSH-Receptor, A-Chain Mouse, Clone: TSHRA/1402, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7253-MSM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
TSH-Receptor, A-Chain
Cytoplasmic
TSHRA/1402
Unconjugated
XP_005268094
Mouse
62kDa
Protein A/G Purified
RUO
7253
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TSHR
Recombinant human TSHR, A-Chain protein
293T Cells. Thyroid gland
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.