Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, Porcine Pancreas
Typical use for this product is in removing adherent cells from a culture surface. The concentration of trypsin necessary to dislodge cells from their substrate is dependent primarily on the cell type and the age of the culture.
Marca: MP Biomedicals™ 0215357125
Detalles adicionales : CAS : 9002-07-7 Peso : 0.02500kg
Descripción
- Número CAS: 9002-07-7
- Peso molecular: Aproximadamente 23.000 o 22000 (para humanos)
- Composición: La tripsina se compone de dos subunidades, a-tripsina y b-tripsina. La a-tripsina se compone de dos cadenas peptídicas y la b-tripsina se compone de una cadena.
- Actividad: Una unidad BAEE producirá UN DA253 de 0,001 por minuto con pH 7,6 a 25 °C utilizando BAEE como sustrato. Volumen de reacción = 3,2 ml (1 cm de recorrido de luz).
Una unidad TAME hidroliza 1 umol del éster p-tolueno-sulfonil-L-arginina de metilo (TAME) por minuto a 25 °C, pH 8,2, en presencia de ion de calcio 0,001 M.
Una unidad de tripsina USP es la actividad que causa un cambio en la absorbancia de 0,003 por minuto bajo las condiciones especificadas. - Conversión de actividad: 1 Unidad TAME = 19,2 unidades USP o NF = 57,5 unidades BAEE
- Composición: La tripsina se compone de dos subunidades, a-tripsina y b-tripsina. La a-tripsina se compone de dos cadenas peptídicas y la b-tripsina se compone de una cadena.
Especificaciones
Libere las células adherentes de las placas de cultivo de tejidos para su paso | |
de 4 °C | |
25 g |
Porcino | |
Polvo | |
Tripsina |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P405-Guardar bajo llave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.