missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 μg/μL)
Una variante de proteínas CRISPR Cas9 de alta fidelidad diseñada para demostrar perfiles inespecíficos superiores, al mismo tiempo que conserva la máxima eficacia de edición específica.La proteína TrueCut™ HiFi Cas9 es ideal para aplicaciones que son sensibles a acontecimientos inespecíficos y cuando se requiere una edición más precisa.
90.25€ - 122.00€
Especificaciones
Concentración | 1 µg/µL |
---|---|
Pureza | ≥ 90% |
Fuente | E. coli |
Tipo de producto | HiFi Cas9 |
Formulario | Proteínas recombinantes |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17474673
|
Invitrogen™
A50574 |
1 µg/µL | 10 µg |
90.25€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17484673
|
Invitrogen™
A50575 |
1 µg/µL | 25 µg |
122.00€
25 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Una variante de proteínas CRISPR Cas9 de alta fidelidad diseñada para demostrar perfiles inespecíficos superiores, al mismo tiempo que conserva la máxima eficacia de edición específica
- Eliminación casi completa de acontecimientos inespecíficos en todas las líneas celulares probadas, incluyendo estándar, inmunes, primarias y de tubos
- Mantiene la máxima eficacia de edición específica en comparación con la proteína TrueCut™ Cas9 v2
- Preparada para la transfección con reactivos de electroporación o de transfección mediada por lípidos
- Fabricadas bajo las estrictas normas de calidad ISO-13485
- Ideal para aplicaciones que son sensibles a acontecimientos inespecíficos y cuando se requiere una edición más precisa
- Elimina los pasos de clonación demasiado largos
Disponible en dos concentraciones
- 1 μg/μl: para su uso en casos de edición estándar
- 5 μg/μl: para condiciones de edición optimizadas en casos más difíciles, como en células primarias o embrionarias, microinyección o cuando se analizan varias secuencias de ARNg a la vez
- Para tamaños o concentraciones personalizados, consulte la disponibilidad
Especificaciones
1 µg/µL | |
E. coli | |
Proteínas recombinantes |
≥ 90% | |
HiFi Cas9 |