Learn More
Ácido tritiocianúrico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
18.40€ - 123.00€
CAS | 638-16-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H3N3S3 |
Peso molecular (g/mol) | 177.258 |
Número MDL | MFCD00006052 |
Clave InChI | WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol |
PubChem CID | 1268121 |
Nombre IUPAC | 1,3,5-Triazinano-2,4,6-tritiona |
SMILES | C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11469376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19080.06 |
5 g |
18.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11479376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19080.14 |
25 g |
36.90€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19080.22 |
100 g |
123.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reaction of BunLi with trithiocyanuric acid (LH3) in toluene/HMPA yielded a mono-lithiated species, [(LH2Li)·HMPA2]. Metal complexes of trithiocyanuric acid is used for the elucidation of coordination polymer stoichiometry via thermometric titrimetry:.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa reacción de BunLi con ácido tritiocianúrico (LH3) en tolueno/HMPA produjo una especie monolitiada, [(LH2Li)·HMPA2]. Los complejos metálicos del ácido tritiocianúrico se utilizan para la elucidación de la estequiometría de polímeros de coordinación mediante titrometría termométrica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
638-16-4 | |
177.258 | |
WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N | |
1268121 | |
C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1 |
C3H3N3S3 | |
MFCD00006052 | |
trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol | |
1,3,5-Triazinano-2,4,6-tritiona |
Especificaciones
Trithiocyanuric acid | |
>300°C | |
MFCD00006052 | |
Slightly soluble in water. | |
C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1 | |
177.258 | |
177.27 |
638-16-4 | |
C3H3N3S3 | |
trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol | |
WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,3,5-Triazinano-2,4,6-tritiona | |
1268121 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-322-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ2830000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only