Learn More
Ácido tritiocianúrico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479376 25 g 25 g
11469376 5 g 5 g
11489376 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19080.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177.258 g/mol
Reaction of BunLi with trithiocyanuric acid (LH3) in toluene/HMPA yielded a mono-lithiated species, [(LH2Li)·HMPA2]. Metal complexes of trithiocyanuric acid is used for the elucidation of coordination polymer stoichiometry via thermometric titrimetry:.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La reacción de BunLi con ácido tritiocianúrico (LH3) en tolueno/HMPA produjo una especie monolitiada, [(LH2Li)·HMPA2]. Los complejos metálicos del ácido tritiocianúrico se utilizan para la elucidación de la estequiometría de polímeros de coordinación mediante titrometría termométrica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-16-4
Fórmula molecular C3H3N3S3
Peso molecular (g/mol) 177.258
Número MDL MFCD00006052
Clave InChI WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
Nombre IUPAC 1,3,5-triazinano-2,4,6-tritiona
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trithiocyanuric acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trithiocyanuric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trithiocyanuric acid