Learn More
Tris, Ultra Pure grade, 99.95% min., MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404564
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, Tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, Tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Nombre del producto químico o material Tris
Color Blanca
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.1
Grado Ultrapuro