Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, 99+ %, para bioquímica
Tris(hidroximetil)aminometano, +99 %, C4H11NO3, número CAS-77-86-1, 2-amino-2-hidroximetil propano-1,3-diol, tham, tris, trisamina, tris base, tampón tris, tris hidroximetil aminometano, trizma, trometamol, trometamina, 2,5 kg
91.50€ - 928.00€
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Número MDL | MFCD00004679 |
Clave InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10205100
|
Thermo Scientific Chemicals
140505000 |
500 g | Frasco de plástico |
91.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10467720
|
Thermo Scientific Chemicals
140500010 |
1 kg | Frasco de plástico |
162.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10347120
|
Thermo Scientific Chemicals
140500025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
333.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10649623
|
Thermo Scientific Chemicals
140500100 |
10 kg | Tambor de plástico |
928.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicosIdentificadores de productos químicos
77-86-1 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
MFCD00004679 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Especificaciones
Tris(hydroxymethyl)aminomethane | |
(40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm | |
Blanco | |
219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
15, 9951 | |
Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C) | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.14 | |
CHEBI:9754 | |
99+% | |
Polvo cristalino, cristales o trozos |
77-86-1 | |
>168.5°C | |
10.0 to 11.5 (5% aq. soln.) | |
0.1% max. | |
99+% | |
(HOCH2)3CNH2 | |
04, 303 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 | |
Bioquímica |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 201-064-4
RUO – Research Use Only