Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hidroximetil)aminometano, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10205100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10205100 500 g Frasco de plástico 500 g
10467720 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10347120 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10649623 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10205100 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 140505000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Tris(hidroximetil)aminometano, +99 %, C4H11NO3, número CAS-77-86-1, 2-amino-2-hidroximetil propano-1,3-diol, tham, tris, trisamina, tris base, tampón tris, tris hidroximetil aminometano, trizma, trometamol, trometamina, 2,5 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Absorbancia (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Punto de fusión >168.5°C
Color Blanco
pH 10.0 to 11.5 (5% aq. soln.)
Punto de ebullición 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H11NO3
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 303
Índice Merck 15, 9951
Información de solubilidad Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Peso molecular (g/mol) 121.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos