Learn More
Tris Hydrochloride, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific™
Catalog Number 15855198
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
1185-53-1
C4H12ClNO3
157.594
MFCD00012590
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Tris(hydroxymethyl)amino methane hydrochloride
93573
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;clorhidrato
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
1185-53-1
C4H12ClNO3
157.594
MFCD00012590
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Tris(hydroxymethyl)amino methane hydrochloride
93573
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;clorhidrato
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris hydrochloride
Punto de fusión ∼152°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Beilstein 3675235
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Grado Biología molecular