Learn More
Tris Hydrochloride, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris hydrochloride |
Punto de fusión | ∼152°C (decomposition) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Envase | Frasco de plástico |
Beilstein | 3675235 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.6 |
Grado | Biología molecular |