Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de desplazamiento TRIS-glicina-SDS (10X), pH 8.3
TRIS-glycine-SDS running buffer (10X), suitable for protein gel analysis, is used in several research areas, including biochemistry, molecular biology, cell biology, and immunology.
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61006.K3
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X) is used as the electrophoresis buffer during the stacking and resolve process of sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is ideally suited for protein gel analysis in biochemical, molecular biological, cell biological,and immunological research studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El tampón de funcionamiento Tris-glicina-SDS (10X) es el tampón más utilizado para la electroforesis en gel de diodecil sulfato de sodio-poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas
Aplicación
• Esta solución es el tampón más utilizado para el análisis de gel de proteínas en varios estudios de investigación
•. También se utiliza para bloquear membranas con leche seca sin grasa al 5 % para western blotting
• El tampón de funcionamiento TRIS-glicina-SDS se utiliza normalmente como tampón de ánodo y tampón de cátodo
•. El uso de SDS en el tampón ayuda a mantener las proteínas lineales.La glicina es un aminoácido cuyo estado de carga desempeña un papel importante en el gel de apilamiento
Especificaciones
TRIS-glycine-SDS running buffer (10X) | |
2 L | |
It is soluble in water. |
Líquido | |
Frasco de plástico |
RUO – Research Use Only