Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP2477-1
Detalles adicionales : CAS : 38641-82-6 Peso : 1.05000kg
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
- La solución 10X contiene 100 mM de tris y 10 mM de EDTA
- Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
- Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Tris-EDTA (TE), 10X Solution | |
77-86-1,6381-92-6,7647-01-0,7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
1 L | |
Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave. | |
Protease free | |
Biología molecular |
pH 7.4 | |
Incolora | |
Líquido | |
Sin ADNasa | |
Frasco de polietileno Nalgene | |
TE |