Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 100X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents
58.05€ - 78.27€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris-EDTA |
---|---|
Nombre de nota | 100X Solution |
CAS | 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5 |
Color | Sin designar |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10264643
|
Fisher BioReagents
BP1338-1 |
1 L | Frasco de polietileno Nalgene |
58.05€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10143393
|
Fisher BioReagents
BP1338-4 |
4 L | PolyPac™ | ||||||
Descripción
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 100X, pH 8,0, biología molecular
La solución Tris–EDTA (TE) se utiliza habitualmente para la suspensión de muestras de ácidos nucleicos.Especificaciones
Tris-EDTA | |
77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5 | |
Líquido | |
Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. | |
Biología molecular |
100X Solution | |
Sin designar | |
Sin ADNasa | |
Protease free |
Seguridad y manipulación
ADVERTENCIA
Descripción general para emergencias
Produce irritación en los ojos y en la piel. Utilizar equipo de protección individual. Garantice una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite la ingestión y la inhalación. Lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. Enjuague de inmediato con abundante agua, incluido bajo los párpados, durante 15 minutos como mínimo. Solicitar atención médica. Salir al aire libre. Si tiene dificultades para respirar, se le debe administrar oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. NO inducir el vómito.
NFPA
Salud:2
Inflamabilidad:0
Inestabilidad:0
Recommended Storage : RT