Learn More
Tampón TE, tris-EDTA, solución 100X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10143393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
PolyPac™
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143393 4 L PolyPac™ 4 litros
10264643 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
2 options
Código de producto. 10143393
Marca: Fisher BioReagents BP13384
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 100X, pH 8,0, biología molecular
Tris–EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA
Nombre de nota 100X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5
Color Undesignated
Forma física Liquid
Cantidad 4 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Envase PolyPac™
Proteasa Protease free
Grado Biología molecular