Learn More
Tris Buffer, 2M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Catalog Number 10705114
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
77-86-1
C4H11NO3
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
77-86-1
C4H11NO3
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Tris es un componente de tampón en biología molecular, cultivo de tejidos y procedimientos de electroforesis. Solución Tris, 2 M, proporciona una cómoda solución madre para preparar tampones Tris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris Buffer
Nombre de nota 2M Solution
Color Sin designar
Concentración 1.95 to 2.05 M
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
ADNasa Sin ADNasa
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Índice Merck 15, 9951
Grado Biología molecular
Afficher plus Afficher moins