Learn More
TRIS (Base), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
153.00€ - 560.00€
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H11NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 121.136 |
Clave InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15538844
|
Avantor J.T.Baker
X171-05 |
100 g | Frasco de polietileno |
153.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15548844
|
Avantor J.T.Baker
X171-07 |
500 g | Frasco de polietileno |
290.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15528844
|
Avantor J.T.Baker
X171-03 |
2.5 kg | Balde de polietileno |
560.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
77-86-1 | |
121.136 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
Especificaciones
TRIS (Base) | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 |
77-86-1 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |