Learn More
TRIS (Base), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15538844 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15538844
Marca: Avantor J.T.Baker X17105
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS (Base)
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED