missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris, ≥98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris |
Punto de fusión | 171°C to 172°C |
Punto de ebullición | 219°C to 220°C (10 mmHg) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | NH2C(CH2OH)3 |
Envase | Frasco de plástico |
Beilstein | 741883 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.14 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'