Learn More
Cloruro de tris(2,2'-bipiridil)rutenio(II), hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779838
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
50525-27-4
C30H36Cl2N6O6Ru
748.62
MFCD00149670
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
131664161
2-piridin-2-ilpiridina; rutenio(2+); dicloruro; hidrato
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
50525-27-4
C30H36Cl2N6O6Ru
748.62
MFCD00149670
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
131664161
2-piridin-2-ilpiridina; rutenio(2+); dicloruro; hidrato
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Punto de fusión >300.0°C
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina