Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, solución de tampón de 1,0 M, pH 8,5, filtrado de 0,2 micras
Catalog Number 15440167
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución de tampón TRIS de 1,0 M con un pH de 8,5 se utiliza como tampón para estabilizar y almacenar ácidos nucleicos y proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Guarde el recipiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material TRIS
Nombre de nota 0.2 micron filtered
CAS 77-86-1
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C4H11NO3
Olor Odorless
Número MDL MFCD00004679
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents.
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754