Learn More
Thermo Scientific™ Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina
Lleve a cabo el control medioambiental en sus entornos más regulados mediante placas de triple envoltura Thermo Scientific™, para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas.
Marca: Thermo Scientific™ PO5501B
357.20 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Disfrute de una confianza inigualable en la limpieza de las salas con el paquete esterilizado de triple envoltura y placas de agar de triptona de soja, con indicador de VHP, con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina Thermo Scientific™.
Consiga confianza en sus resultados y garantice la fertilidad óptima del medio utilizando placas con un indicador de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), diseñado para confirmar la integridad del material de envoltura y el sellado durante la exposición a VHP.Las tres capas protectoras reducen el riesgo de contaminación:
- Película principal con parche de control de la humedad
- Barrera de VHP en película secundaria con bolsita de desecante inmobilizada
- Tapa antipolvo de película terciaria
- La incorporación de novedosos elementos mejora el control de la humedad, ya que permite transportar y absorber el exceso de humedad
- Al utilizar placas con una mayor vida útil y mejor almacenamiento a temperatura ambiente, se obtiene una solución rentable, lo que minimiza los costes de validación de nuevos lotes y refrigeración
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Marfil, transparente | |
Paquete esterilizado de triple envoltura con indicador de VHP y agar de triptona de soja con lecitina, polisorbato 80, tiosulfato de sodio, L-histidina | |
Alemania | |
25 g ± 5 % | |
100/paq. |
De 2 a 25 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Triple envoltura - Irradiada |