Learn More
Trifenilvinilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Triphenylvinylsilane can be used to produce triphenyl-[2-(tetrahydro-furan-2-yl)-ethyl]-silane at temperature of 190°C. This reaction will need reagent di(t-butyl)peroxide with reaction time of 2 hours. Also employed as an organic light emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifenilvinilsilano se puede utilizar para producir trifenil-[2-(tetrahidrofuran-2-il)-etil]-silano a una temperatura de 190 °C. Esta reacción necesitará como reactivo el di(t-butil)peróxido con un periodo de reacción de 2 horas. También se emplea como diodo orgánico emisor de luz.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad y calor. Almacenar en gas inerte.
El trifenilvinilsilano se puede utilizar para producir trifenil-[2-(tetrahidrofuran-2-il)-etil]-silano a una temperatura de 190 °C. Esta reacción necesitará como reactivo el di(t-butil)peróxido con un periodo de reacción de 2 horas. También se emplea como diodo orgánico emisor de luz.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad y calor. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylvinylsilane |
Punto de fusión | 68°C to 71°C |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | (C6H5)3SiCH=CH2 |
Beilstein | 913423 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.45 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |