Learn More
Dibromuro de trifenilfosfina, aprox. 33 % bromo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10787583
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
1034-39-5
C18H15Br2P
422.10
MFCD00000054
OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
70579
dibromotriphenyl-λ⁵-phosphane
BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1034-39-5
C18H15Br2P
422.10
MFCD00000054
OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
70579
dibromotriphenyl-λ⁵-phosphane
BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine dibromide
Nombre de nota ca. 33% bromine
Punto de fusión 235.0°C
Color Rosa a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)3PBr2
Cantidad 5 g
Beilstein 16, 864
Fieser 01,1247; 13,333
Índice Merck 15, 9917
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.09
Porcentaje de pureza ca. 33% bromine
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphine dibromide, ca. 33% bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.