Learn More
Metilsulfato de trimetilsulfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10453545
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2181-44-4
C4H12O4S2
188.27
MFCD00012205
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfonium methyl sulfate, trimethylsulfonium methylsulfate, methyl sulfate; trimethylsulfanium, trimethylsulfonium methyl sulfate 1-, acmc-20ajcy, trimethylsulphonium methylsulphate, trimethylsulfonium methyl sulphate, methyl sulfate; trimethylsulfonium, trimethyl sulfonium methyl sulfate, trimethylsulphonium methyl-sulphate
2760871
sulfato de metilo; trimetilsulfanio
COS(=O)(=O)[O-].C[S+](C)C
2181-44-4
C4H12O4S2
188.27
MFCD00012205
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfonium methyl sulfate, trimethylsulfonium methylsulfate, methyl sulfate; trimethylsulfanium, trimethylsulfonium methyl sulfate 1-, acmc-20ajcy, trimethylsulphonium methylsulphate, trimethylsulfonium methyl sulphate, methyl sulfate; trimethylsulfonium, trimethyl sulfonium methyl sulfate, trimethylsulphonium methyl-sulphate
2760871
sulfato de metilo; trimetilsulfanio
COS(=O)(=O)[O-].C[S+](C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium methylsulfate
Punto de fusión 92.0°C to 94.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsulfonium methylsulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.