Learn More
Trimetilhidroquinona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100g
500g
Envase:
Frasco de plástico
700-13-0
C9H12O2
152.19
MFCD00002346
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
12785
2,3,5-trimetilbenceno-1,4-diol
CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
700-13-0
C9H12O2
152.19
MFCD00002346
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
12785
2,3,5-trimetilbenceno-1,4-diol
CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nombre del producto químico o material Trimethylhydroquinone
Nombre de nota 97%
Color Beige
Punto de fusión 169°C to 174°C
Punto de ebullición 295°C
Temperatura de inflamación 191°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Beilstein 06, IV, 5997
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100g
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Forma física Polvo cristalino
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylhydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.