Learn More
Cloruro de trimetilgermanio, Thermo Scientific™
90.06€ - 1040.00€
CAS | 1529-47-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H9ClGe |
Peso molecular (g/mol) | 153.185 |
Número MDL | MFCD00000462 |
Clave InChI | ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trimethylchlorogermane, trimethylgermanium chloride, chloro trimethyl germane, chlorotrimethylgermanium, trimethylgermyl chloride, ch3 3gecl, acmc-209d8g, chlorotrimethylgermane |
PubChem CID | 73723 |
Nombre IUPAC | cloro(trimetil)germano |
SMILES | C[Ge](C)(C)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11397788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034129.03 |
1g |
90.06€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11317798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034129.06 |
5g |
264.16€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11307798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034129.14 |
25g |
1040.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 22-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Trimethylgermanium chloride is used to prepare trimethyl(2-thienyl)germane. It is also used as alkylating and precursor to prepare Grignard reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1529-47-1 | |
153.185 | |
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N | |
73723 | |
C[Ge](C)(C)Cl |
C3H9ClGe | |
MFCD00000462 | |
trimethylchlorogermane, trimethylgermanium chloride, chloro trimethyl germane, chlorotrimethylgermanium, trimethylgermyl chloride, ch3 3gecl, acmc-209d8g, chlorotrimethylgermane | |
cloro(trimetil)germano |
Especificaciones
Trimethylgermanium chloride | |
1.249 g/mL | |
102°C | |
C3H9ClGe | |
UN number : 2924 | |
trimethylchlorogermane, trimethylgermanium chloride, chloro trimethyl germane, chlorotrimethylgermanium, trimethylgermyl chloride, ch3 3gecl, acmc-209d8g, chlorotrimethylgermane | |
Immiscible with water.Miscible with ether,tetrahydrofuran,hexane,benzene,dichloromethane and chloroform. | |
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N | |
cloro(trimetil)germano | |
73723 | |
Líquido |
1529-47-1 | |
-14°C | |
1°C (35°F) | |
MFCD00000462 | |
1.4337 | |
1g | |
Moisture sensitive | |
C[Ge](C)(C)Cl | |
153.185 | |
153.15 |
RUO – Research Use Only