Learn More
Ortoformiato de trimetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737697
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
149-73-5
C4H10O3
106.12
MFCD00008483
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
9005
trimetoximetano
COC(OC)OC
149-73-5
C4H10O3
106.12
MFCD00008483
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
9005
trimetoximetano
COC(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoformate
Punto de fusión -53.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(OCH3)3
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Índice Merck 15, 6980
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.