Learn More
Trimetil 1,3,5-bencenotricarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 624.00€
CAS | 2672-58-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H12O6 |
Peso molecular (g/mol) | 252.22 |
Número MDL | MFCD00008434 |
Clave InChI | RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766 |
PubChem CID | 75881 |
Nombre IUPAC | trimetil benceno-1,3,5-tricarboxilato |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10764841
|
Thermo Scientific Acros
152070250 |
25 g | Frasco de vidrio |
107.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10001750
|
Thermo Scientific Acros
152071000 |
100 g | Frasco de vidrio |
278.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10454595
|
Thermo Scientific Acros
152072500 |
250 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2672-58-4 | |
252.22 | |
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N | |
75881 | |
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC |
C12H12O6 | |
MFCD00008434 | |
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766 | |
trimetil benceno-1,3,5-tricarboxilato |
Especificaciones
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate | |
144°C to 147°C | |
Auténtico | |
C12H12O6 | |
MFCD00008434 | |
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766 | |
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC | |
252.22 | |
252.22 | |
Polvo cristalino o cristales |
2672-58-4 | |
Blanco | |
98.5% min. (GC) | |
C6H3(CO2CH3)3 | |
09, 979 | |
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N | |
trimetil benceno-1,3,5-tricarboxilato | |
75881 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 220-215-5
RUO – Research Use Only