Learn More
Trimetil 1,3,5-bencenotricarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764841 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001750 100 g Frasco de vidrio 100 g
10454595 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152070250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2672-58-4
Fórmula molecular C12H12O6
Peso molecular (g/mol) 252.22
Número MDL MFCD00008434
Clave InChI RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
PubChem CID 75881
Nombre IUPAC trimetil benceno-1,3,5-tricarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Punto de fusión 144°C to 147°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(CO2CH3)3
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 979
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales