Learn More
Trimetilfosfonoacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Trimethyl phosphonoacetate is used in the preparation of sarin A by intramolecular Mannich-type reactions. It is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons olefination with aldehydes and ketones to give acrylic esters. It is also involved in oxa-Michael reactions, prenylation of oxindoles and heterocyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfonoacetato de trimetilo se utiliza en la preparación de la sarina A mediante la reacción de Manlich. Participa en la olefinación de Horner-Wadsworth-Emmons con aldehídos y cetonas para producir ésteres acrílicos. También se emplea en reacciones oxa-Michael, prenilación de oxindoles y reacciones de heterociclación.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El fosfonoacetato de trimetilo se utiliza en la preparación de la sarina A mediante la reacción de Manlich. Participa en la olefinación de Horner-Wadsworth-Emmons con aldehídos y cetonas para producir ésteres acrílicos. También se emplea en reacciones oxa-Michael, prenilación de oxindoles y reacciones de heterociclación.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trimethyl phosphonoacetate |
Densidad | 1.263 |
Punto de ebullición | 119°C to 120°C (1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
Índice de refracción | 1.437 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1865177 |
Información de solubilidad | Slightly miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |