Learn More
Abnova™ TRIM45 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH34943 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 80263 |
Peso molecular | 87.56 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16184883
|
Abnova™
H00080263-P01.10UG |
10 ug |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16194883
|
Abnova™
H00080263-P01.25UG |
25 ug |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH34943 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
87.56 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TRIM45 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
80263 | |
TRIM45 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSENRKPLLGFVSKLTSGTALGNSGKTHCPLCLGLFKAPRLLPCLHTVCTTCLEQLEPFSVVDIRGGDSDTSSEGSIFQELKPRSLQSQIGILCPVCDAQVDLPMGGVKALTIDHLAVNDVMLESLRGEGQGLVCDLCNDREVEKRCQTCKANLCHFCCQAHRRQKKTTYHTMVDLKDLKGYSRIGKPILCPVHPAEELRLFCEFCDRPVCQDCVVGEHREHPCDFTSNVIHKHGDSVWELLKGTQPHVEALEEALAQIHIINSALQKRVEAVAADVRTFSEGYIKAIEEHRDKLLKQLEDIRAQKENSLQLQKAQLEQLLADMRTGVEFTEHLLTSGSDLEILITKRVVVERLRKLNKVQYSTRPGVNDKIRFCPQEKAGQCRGYEIYDLHRAREKQTASFTLLCKDAAGEIMGRGGDNVQVAVVPKDKKDSPVRTMVQDNKDGTYYISYTPKEPGVYTVWVCIKEQHVQGSPFTVTVRRKHRPHSGVFHCCTFCSSGGQKTARCACGGTMPGGYLGCGHGHKGHPGHPHWSCCGKFNEKSECTWTGGQSAPRSLLRTVAL | |
FLJ13181/RNF99 | |
TRIM45 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |