Learn More
Dodecacarbonilo de trihierro, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triiron dodecacarbonyl |
Punto de fusión | 140.0°C |
Color | Negro |
Densidad | 1.9900g/mL |
Análisis elemental | 98.5% min. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | Fe3(CO)12 |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triiron dodecacarbonyl
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.