Learn More
Ácido trifluorometanosulfónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.30€ - 410.00€
CAS | 1493-13-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CHF3O3S |
Peso molecular (g/mol) | 150.07 |
Número MDL | MFCD00007514 |
Clave InChI | ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate |
PubChem CID | 62406 |
ChEBI | CHEBI:48511 |
Nombre IUPAC | ácido trifluorometanosulfónico |
SMILES | OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439462
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10173.09 |
10 g |
36.30€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11449462
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10173.18 |
50 g |
104.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11459462
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10173.30 |
250 g | |||||||
Descripción
Trifluoromethanesulfonic acid acts as a catalyst for esterification reactions and an acidic titrant in nonaqueous acid-base titration. It is useful in protonations due to the presence of conjugate base triflate is non nucleophilic. It serves as a deglycosylation agent for glycoproteins. In addition, it is a precursor and a catalyst in organic chemistry. It reacts with acyl halides to prepare mixed triflate anhydrides, which are strong acylating agents used in Friedel-Crafts reactions. It acts as a key starting material for the preparation of ethers and olefins by reacting with alcohols as well as to prepare trifluoromethanesulfonic anhydride by dehydration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido trifluorometanosulfónico actúa como catalizador en las reacciones de esterificación y como titulante ácido en la titulación de base de ácido no acuosa. Es útil en las protonaciones y, debido a la presencia de una base conjugada, el triflato no es nucleofílico. Sirve como agente de desglicosilación para las glicoproteínas. Además, se utiliza como precursor y catalizador en química orgánica. Reacciona con los haluros de acilo para preparar anhídridos de triflato mezclados, unos agentes acilantes fuertes que se utilizan en las reacciones de Friedel-Crafts. Actúa como material de partida clave en la preparación de éteres y olefinas, al reaccionar con alcoholes, así como para preparar anhídrido trifluorometanosulfonico por reacción de deshidratación.
Solubilidad
Miscible con agua, sulfóxido de dimetilo, formamida de dimetilo y acetonitrilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agua y metales.
1493-13-6 | |
150.07 | |
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N | |
62406 | |
ácido trifluorometanosulfónico |
CHF3O3S | |
MFCD00007514 | |
triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate | |
CHEBI:48511 | |
OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Especificaciones
Trifluoromethanesulfonic acid | |
-40°C | |
161°C to 162°C | |
Pungent | |
CF3SO3H | |
MFCD00007514 | |
1812100 | |
14,9676 | |
Miscible with water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and acetonitrile. | |
OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
150.07 | |
CHEBI:48511 | |
≥98% |
1493-13-6 | |
1.708 | |
None | |
CHF3O3S | |
1.327 | |
UN3265 | |
Hygroscopic | |
triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate | |
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N | |
ácido trifluorometanosulfónico | |
62406 | |
150.07 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302-H335
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte: 8; grupo de embalaje: II; Nombre del producto expedido: CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 216-087-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PB2771000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno.
RUO – Research Use Only