Learn More
Ácido trifluorometanosulfónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449462 50 g 50 g
11439462 10 g 10 g
11459462 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11449462 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10173.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1493-13-6 | CHF3O3S | 150.07 g/mol
Trifluoromethanesulfonic acid acts as a catalyst for esterification reactions and an acidic titrant in nonaqueous acid-base titration. It is useful in protonations due to the presence of conjugate base triflate is non nucleophilic. It serves as a deglycosylation agent for glycoproteins. In addition, it is a precursor and a catalyst in organic chemistry. It reacts with acyl halides to prepare mixed triflate anhydrides, which are strong acylating agents used in Friedel-Crafts reactions. It acts as a key starting material for the preparation of ethers and olefins by reacting with alcohols as well as to prepare trifluoromethanesulfonic anhydride by dehydration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido trifluorometanosulfónico actúa como catalizador en las reacciones de esterificación y como titulante ácido en la titulación de base de ácido no acuosa. Es útil en las protonaciones y, debido a la presencia de una base conjugada, el triflato no es nucleofílico. Sirve como agente de desglicosilación para las glicoproteínas. Además, se utiliza como precursor y catalizador en química orgánica. Reacciona con los haluros de acilo para preparar anhídridos de triflato mezclados, unos agentes acilantes fuertes que se utilizan en las reacciones de Friedel-Crafts. Actúa como material de partida clave en la preparación de éteres y olefinas, al reaccionar con alcoholes, así como para preparar anhídrido trifluorometanosulfonico por reacción de deshidratación.
Solubilidad
Miscible con agua, sulfóxido de dimetilo, formamida de dimetilo y acetonitrilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, agua y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1493-13-6
Fórmula molecular CHF3O3S
Peso molecular (g/mol) 150.07
Número MDL MFCD00007514
Clave InChI ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
Nombre IUPAC ácido trifluorometanosulfónico
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoromethanesulfonic acid
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.708
Punto de ebullición 161°C to 162°C
Temperatura de inflamación None
Olor Pungent
Fórmula lineal CF3SO3H
Índice de refracción 1.327
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1812100
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9676
Información de solubilidad Miscible with water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoro-methanesulphonic acid