Learn More
Ácido trifluoroacético, sal de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41265
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3336-58-1
C2H5F3NO2
132.06
MFCD00012615,MFCD03095537
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
86601334
azanio; ácido 2,2,2-trifluoroacético
[NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
3336-58-1
C2H5F3NO2
132.06
MFCD00012615,MFCD03095537
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
86601334
azanio; ácido 2,2,2-trifluoroacético
[NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Nombre de nota 0.98
Punto de fusión 122.0°C to 126.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2NH4
Cantidad 25 g
Beilstein 02,II,186
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.05
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.