Learn More
Trifluoroacetaldehído etilo hemiacetal, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001530
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
433-27-2
C4H7F3O2
144.09
MFCD00000441
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
9897
1-etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
CCOC(C(F)(F)F)O
433-27-2
C4H7F3O2
144.09
MFCD00000441
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
9897
1-etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
CCOC(C(F)(F)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Nombre de nota 90%
Color Incolora
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH(OC2H5)OH
Índice de refracción 1.3410 to 1.344
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Gravedad específica 1.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.