Learn More
Solución de triethyloxonium tetrafluoroborate, 1 M en cloruro de metileno, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 175111000
Detalles adicionales : CAS : 368-39-8 Peso : 0.13280kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilaciónEspecificaciones
Triethyloxonium tetrafluoroborate | |
368-39-8,75-09-2 | |
(C2H5)3OBF4 | |
01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337 | |
triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium | |
IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N | |
trietiloxidanium; tetrafluoroborato | |
2723982 | |
Frasco de plástico | |
100 mL |
1M Solution in Methylene Chloride | |
C6H15BF4O | |
MFCD00044423 | |
1.3280g/mL | |
Solubility in water: reacts. | |
F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC | |
189.99 | |
189.99 | |
1.328 |
Seguridad y manipulación
- Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.