Learn More
Fosfito de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11380004
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
122-52-1
C6H15O3P
166.157
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
fosfito de trietilo
CCOP(OCC)OCC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
122-52-1
C6H15O3P
166.157
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
fosfito de trietilo
CCOP(OCC)OCC
Triethyl phosphite is used as a ligand in organometallic chemistry and as a reagent in organic synthesis. It is used as reference to phosphoric acid standard in 31P NMR spectroscopy. It acts as a reducing agent to prepare 2-phenylindazole from o-nitrobenzylidineaniline as well as reacts with electrophiles to get phosphonates. It forms a stable complex with copper(I) iodide. It finds application in a modified Staudinger reaction for the alkyl bromide to an amine through the azide. Further, it is also used in the preparation of 3-phenyl-2-substituted indoles by reacting with beta-nitro styrenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfito de trietilo se utiliza como ligando en química organometálica y como reactivo en síntesis orgánica. Se utiliza como referencia al estándar de ácido fosfórico en la espectroscopia de RMN 31P. Actúa como agente reductor para preparar 2-fenilindazol a partir de o-nitrobencilidinianilina, al igual que reacciona con electrófilos para obtener fosfonatos. Forma un complejo estable con yoduro de cobre(I). Se aplica en una reacción modificada de Staudinger para el bromuro de alquilo a una amina mediante la azida. Además, se utiliza también en la preparación de indoles 3-fenil-2-sustituidos al reaccionar con beta-nitroestirenos.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphite
Punto de fusión -112°C
Densidad 0.958
Punto de ebullición 155°C to 157°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.413
Cantidad 100 mL
Número UN UN2323
Beilstein 956578
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: triethyl phosphite