Learn More
Trietil fosfito, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10676394
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
122-52-1
166.16
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
ethyl phosphite, eto 3p, hsdb 895, triethoxyphosphine, unii-6b2r04s55g, c2h5o 3p, p oet 3, phosphorous acid, triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester
31215
trietil fosfito
CCOP(OCC)OCC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
122-52-1
166.16
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
ethyl phosphite, eto 3p, hsdb 895, triethoxyphosphine, unii-6b2r04s55g, c2h5o 3p, p oet 3, phosphorous acid, triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester
31215
trietil fosfito
CCOP(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl phosphite
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -112.0°C
Densidad 0.9650 g/mL
Punto de ebullición 156.0°C to 158.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H15O3P
Fórmula lineal (C2H5O)3P
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 330
Fieser 01,1212; 02,432; 03,304; 04,529; 05,693; 06,612; 07,387; 08,501; 11,555; 12,143
Índice Merck 15, 9840
Gravedad específica 0.965
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble (hydrolysis). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.