Learn More
Ortobenzoato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213274
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1663-61-2
C13H20O3
224.3
MFCD00009222
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
74268
trietoximetilbenceno
CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
1663-61-2
C13H20O3
224.3
MFCD00009222
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
triethoxymethyl benzene, triethyl orthobenzoate, ethyl orthobenzoate, benzene, triethoxymethyl, triethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, triethyl ester, orthobenzoic acid triethyl ester, triethoxymethyl benzol, triethoxyphenylmethane
74268
trietoximetilbenceno
CCOC(C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl orthobenzoate
Color Incolora
Densidad 0.9910g/mL
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(OCH2CH3)3
Índice de refracción 1.4710 to 1.474
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.991
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.