Learn More
Metanotricarboxilato de tritilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509974
74.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6279-86-3
C10H16O6
232.23
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
80471
metanotricarboxilato de trietilo
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6279-86-3
C10H16O6
232.23
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
80471
metanotricarboxilato de trietilo
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl methanetricarboxylate
Punto de fusión 29.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 253.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(CO2C2H5)3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Cantidad 25 mL
Beilstein 02,81
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse