Learn More
Citrato de trietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393276 25 g 25 g
11303286 250 g 250 g
11313286 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12639.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.285 g/mol
Triethyl citrate acts as a plasticizer for polyvinylchloride and plastics. It is also useful in pharmaceutical coatings. It is employed as a dye entrapment for the preparation of emission membrane filters for contact fluorescence imaging. It is also employed in fabrication of green nanocomposites from cellulose acetate. It finds application as a pseudo-emulsifier in e-cigarette juices. Further, it functions like Lecithin and utilized in food products. In addition to this, it acts as a carrier reagent and sequestrant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato de trietilo actúa como plastificante para cloruro de polivinilo y plásticos. También es útil en revestimientos farmacéuticos. Se emplea como un atrapador de tinte en la preparación de filtros de membrana de emisión para la obtención de imágenes de fluorescencia de contacto. También se usa en la fabricación de nanocompuestos verdes a partir de acetato de celulosa. Se utiliza como seudoemulsionante en líquidos para cigarrillos electrónicos. Asimismo, funciona como kecitina y se utiliza en productos alimenticios. Además, actúa como reactivo portador y secuestrante.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-93-0
Fórmula molecular C12H20O7
Peso molecular (g/mol) 276.285
Número MDL MFCD00009201
Clave InChI DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de trietilo
SMILES CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl citrate
Punto de fusión -55°C
Densidad 1.137
Punto de ebullición 126°C to 127°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 176°C (348°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 25 g
Beilstein 1801199
Índice Merck 14,2326
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.29
Porcentaje de pureza 99%