Learn More
Trietil 2-fosfonobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10243052
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
17145-91-4
C10H21O5P
252.25
MFCD00041347
GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
229053
etil 2-dietoxifosforilbutanoato
CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
17145-91-4
C10H21O5P
252.25
MFCD00041347
GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
229053
etil 2-dietoxifosforilbutanoato
CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-phosphonobutyrate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.0640g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 154.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O)P(CH3CH2O)2CH(CH2CH3)C(O)OCH2CH3
Índice de refracción 1.4315 to 1.4335
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.064
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl 2-phosphonobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.