Learn More
Trietanolamina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073628
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
2855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol
C(CO)N(CCO)CCO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
102-71-6
C6H15NO3
149.19
2855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol
C(CO)N(CCO)CCO
Trietanolamina, extrapura, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 21°C
Color Amarillo
pH 10.5
Punto de ebullición 360°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 5.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19g/mol
Presión de vapor <0.01mmHg at 20°C
Forma física Líquido viscoso