Learn More
Cytiva Tricorn Columns
Tricorn columns are compatible with high flow rates and are designed for high-performance media such as Sepharose, Superdex, and SOURCE.
Marca: Cytiva 28-4064-17
Detalles adicionales : Peso : 0.25700kg
Descripción
- Las columnas vacías Tricorn están diseñadas para separaciones de alto rendimiento en pequeña y mediana escala
- El moderno diseño integrado y a presión da como resultado una columna que es fácil de ensamblar, operar y mantener.
- Amplia gama de dimensiones de columna adecuadas para muchas necesidades de purificación diferentes.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evitan daños si la columna se cae o se opera fuera de su especificación.
- El conector de embalaje independiente permite un empaquetado de columnas sencillo para una amplia gama de soportes.
- El anillo de bloqueo evita la compresión accidental del lecho de medios.
Especificaciones
Columnas Tricorn (vacías) | |
10 mm | |
200 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtro de polipropileno | |
Cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas realizada en el medio a presiones altas |
14,07 a 16,42 ml (un adaptador), 11,50, a 16,21 ml (dos adaptadores) | |
1 unidad | |
Tubo de vidrio, unidad adaptadora, tapa terminal, kit de filtro, dos tapones de tope, dos conectores de apriete manual, dos conectores M6, bloqueo adaptador y portafiltro | |
725 psi (50 bar) | |
Tricorn Column (Empty) |