Learn More
Tricloroacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443214
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
545-06-2
C2Cl3N
144.379
MFCD00001842
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
11011
CHEBI:82541
2,2,2-tricloroacetonitrilo
C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
545-06-2
C2Cl3N
144.379
MFCD00001842
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
11011
CHEBI:82541
2,2,2-tricloroacetonitrilo
C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Trichloroacetonitrile is involved as a reagent in Overman rearrangement, which is used to prepare alylic amines from allylic alcohols. It is also used to prepare bistrichloroacetimidates from diols leading to dihyrooxazines through acid catalyzed cyclization. Further, it is utilized in the synthesis of trichloroacetimidates by 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) catalyzed addition of allylic alcohols. It finds application in the study of the methoxy methyl (MOM) catalyzed aza-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloroacetonitrilo participa como reactivo en la reordenamiento de Overman, que se utiliza para preparar aminas alílicas a partir de alcoholes alílicos. También se utiliza para preparar bistricloroacetimidiatos a partir de los dioles que dan lugar a dihidrooxazinas en una ciclización catalizada por ácido. Además, se utiliza en la síntesis de 1,8-diazobiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) a través de una adición catalizada de alcoholes alílicos. También se emplea en el estudio de la reordenación de metoximetil (MOM) catalizada de aza-Claisen.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trichloroacetonitrile
Punto de fusión -44°C
Densidad 1.44
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Cl3CCN
Índice de refracción 1.441
Cantidad 1000 g
Número UN UN3276
Beilstein 605572
Índice Merck 14,9628
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.39
Porcentaje de pureza 98%