Learn More
Ácido tricoloroacético, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 355.00€
CAS | 76-03-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C2HCl3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 163.378 |
Número MDL | MFCD00004177 |
Clave InChI | YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer |
PubChem CID | 6421 |
ChEBI | CHEBI:30956 |
Nombre IUPAC | Ácido 2,2,2-tricloroacético |
SMILES | C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10391351
|
Thermo Scientific Acros
421451000 |
100 g | Frasco de vidrio |
35.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10065880
|
Thermo Scientific Acros
421455000 |
500g | Frasco de vidrio |
91.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11964921
|
Thermo Scientific Acros
421450025 |
2,5 kg | Frasco de vidrio |
355.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
76-03-9 | |
163.378 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
6421 | |
Ácido 2,2,2-tricloroacético |
C2HCl3O2 | |
MFCD00004177 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
CHEBI:30956 | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Spezifikation
Trichloroacetic acid | |
76-03-9 | |
99+% | |
CCl3CO2H | |
02, 206 | |
15, 9792 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2,2,2-tricloroacético | |
6421 | |
163.39 | |
Reactivo ACS | |
Auténtico | |
0,03% máx. |
99+% | |
Blanco | |
C2HCl3O2 | |
MFCD00004177 | |
01,1194; 02,425; 04,520; 15,168 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O | |
163.378 | |
CHEBI:30956 | |
≥99.0% | |
1.6200g/mL | |
Cristales adherentes | |
Presión de vapor:1,2 mbar a 50 °C |
Sicherheit und Handhabung
Declaración de GHS H:
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vías respiratorias.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-927-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ7875000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Trichloroacetic acid
Signalwort
- Peligro
Gefahrenkategorie
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Gefahrenhinweis
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.