Learn More
Ácido tricloroacético, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391351 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10065880 500g Frasco de vidrio 500 GR
11964921 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    34.65€ / 100 g
    Ahorro 6.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Número MDL MFCD00004177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Densidad 1.6200g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Cristales adherentes
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuo después del encendido 0,03% máx.
Fórmula lineal CCl3CO2H
Presión de vapor Presión de vapor:1,2 mbar a 50 °C
Beilstein 02, 206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Índice Merck 15, 9792
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.