Learn More
Ortofosfato trisódico dodecahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 75°C |
Color | Blanco |
pH | 11.8 to 12 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.13g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate,Trisodium phosphate