Learn More
Citrato de trisodio, dihidrato, para electroforesis, Fisher Chemical
Catalog Number 10020330
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
6132-04-3
C6H9Na3O9
294.10
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
6132-04-3
C6H9Na3O9
294.10
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;dihidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Citrato de trisodio dihidrato, para electroforesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
pH 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo